missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Avibactam sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Avibactam sodium (NXL-104) is a covalent and reversible non-β-lactam β-lactamase inhibitor which inhibits β-lactamase TEM-1 and CTX-M-15 with IC50s of 8 nM and 5 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Avibactam sodium |
| CAS | 1192491-61-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H10N3NaO6S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | NXL-104 |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (174.08 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (104.45 mM) |
| LEDER | O=S(ON1[C@]2([H])CC[C@@H](C(N)=O)[N@@](C2)C1=O)(O[Na])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.23 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?