Läs mer
IBA Lifesciences Avidin
Produktkod. 12893186 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12893186 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 12893186 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 20204050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Avidin kan effektivt blockera biotin och biotinlyerade proteiner.
Avidin är ett tetrameriskt biotinbindande protein (KD∼ 1 x 10-14) extraherad från äggvita. Det förhindrar att biotin och biotinylerade proteiner binder till Strep-Tactin™ eller Strep-™Tactin XT, medan bindning av Twin-Strep-tag™ och Strep-tag ™II påverkas inte.
Biotin och/eller biotinylerade proteiner kan potentiellt minska bindningskapaciteten hos Strep-Tactin™ såväl som Strep-™Tactin XT och finns i cellysat och cellodlingsmedia, speciellt från däggdjurs- eller insektsceller. Alltså om Twin-Strep-tag™ och Strep-™tag II fusionsproteiner från biotininnehållande extrakt eller media är avsedda att renas via Strep-Tactin™ eller Strep-™Tactin XT affinitetskromatografi måste biotin maskeras genom tillsats av avidin innan det appliceras på hartset.
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Endast för forskning.