Läs mer
Invitrogen™ Avidin, äggvita
Beskrivning
Avidin from egg white is a glycosylated biotin-binding protein that has a basic isoelectric point and is widely used to detect biotinylated probes.
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Okonjugerad |
| Kvantitet | 100 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Frakt skick | Rumstemperatur |