Läs mer
Invitrogen™ Avidin, FITC-konjugat
Produktkod. 10009232
Förpackningsstorlek:
5mg
Varje
Förpackning:
1 vardera
Produktkod. 10009232
Brand: Invitrogen™ 434411
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Avidin, FITC-konjugat
Our avidin, fluorescein conjugate has excitation and emission maxima ∼494/518. Avidin is a glycosylated biotin-binding protein that has a basic isoelectric point and is widely used to detect biotinylated probes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera FITC (Fluorescein)
Innehåll och lagring Store in refrigerator (2–8°C).
Frakt skick Wet Ice
Form Liquid