Läs mer
Invitrogen™ Avidin, FITC-konjugat
Beskrivning
Our avidin, fluorescein conjugate has excitation and emission maxima ∼494/518. Avidin is a glycosylated biotin-binding protein that has a basic isoelectric point and is widely used to detect biotinylated probes.
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | FITC (fluorescein) |
| Kvantitet | 5 mg |
| Förpackning | 1 vardera |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Avidin |