Läs mer
Invitrogen™ Avidinprotein, HRP
Produktkod. 11846814 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11846814 2 mg 2mg
11885845 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11846814 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 21123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2205.00 SEK
    1741.95 SEK / 2mg
    Save 463.05 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avidin från kycklingäggvita är ett glykoprotein som effektivt binder biotin, en tagg som ofta används för att märka antikroppar och andra prober för immunodetektionsmetoder. Detta protein innehåller fyra identiska subenheter med en kombinerad molekylmassa på 67 000 till 68 000 dalton. Varje subenhet binder en biotinmolekyl, och studier har visat att tryptofan och lysin är involverade i bindningsstället för biotin. Sekvenseringen av subenheten indikerar att den består av 128 aminosyror. Avidin har en isoelektrisk punkt på 10-10,5 och är mycket lösligt i vatten och saltlösningar. Avidin är stabilt över ett brett område av pH-värden och temperaturer. Omfattande kemisk modifiering har liten effekt på aktiviteten av avidin, vilket gör det användbart för detektion och proteinrening. Rent avidin är en nyckelkomponent i vissa immunhistokemi (IHC) metoder. Alkaliskt fosfatas (AP ) och pepparrotsperoxidas (HRP) konjugat av avidin är användbara för Western blotting eller ELISA detektion med lämpliga enzymsubstrat.
Korsreaktivitet: Bakterier, etikettformulering
:
2 mg renat protein (6,4 mg/ml) i PBS och inget konserveringsmedel; pH 6,8 molförhållande för aktivt konjugat: 1 mol HRP/mol Avidin Avidin specifik aktivitet: 8 ug biotinbundet/mg protein peroxidasaktivitet: 182 enheter/mg protein; en enhet definieras som mängden protein som krävs för att bilda 1,0 umol purpurogallin från pyrogallin på 20 sekunder vid 20 °C i följande lösning: 8 mM väteperoxid, 14 mM kaliumfosfat, 0,5 % pyrogallol, pH 6,0. Produkt # 21123 rekommenderas för användning i ELISA , FACS immunhistokemi och Western blot-applikationer. Restaurering och förvaring: förvara vid 4 °C tills den öppnas. Återställ med 0,4 ml destillerat vatten eller valfri buffert. För långtidsförvaring, frys outspädd produkt i små alikvoter. Undvik upprepad frysning och upptining. Obs: Använd inte natriumazid med denna produkt eftersom det är en hämmare av pepparrotsperoxidas. Denna produkt har överfyllts till 2,2 mg för att säkerställa total återvinning av angivet material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 mg
Målmolekyl Biotin
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Specificitet Biotin
Enzym HRP (pepparrotsperoxidas)
Form Solid
För användning med (applikation) Western Blotting, ELISA Immunohistochemistry
Substrat Avidin
Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)