Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Avidin och konjugater inkluderar renat avidinprotein från hönsäggvitor, samt avidin-HRP, avidin-AP och andra konjugerade former för användning i biotinbaserade detektionsmetoder.
Avidin från hönsens äggvita är ett glykoprotein som effektivt binder biotin, en tagg som ofta används för att märka antikroppar och andra sonder för immunodetektionsmetoder. Ren avidin är en nyckelkomponent i vissa immunohistokemiska (IHC)-metoder. Alkalisk fosfatas (AP) och pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugater av avidin är användbara för Western blotting eller ELISA detektion med lämpliga enzymsubstrat.
Höjdpunkter:
- Nativt avidinglykoprotein – från hönsäggvitor, 67 kDa, pI är 10
- Löslig – glykosylering och isoelektrisk punkt gör avidin mer lösligt än streptavidin
- Prisvärt – betydligt billigare än rekombinant streptavidin
- ABC-färgning – av avidin föredras vanligtvis framför streptavidin för avidin-biotinkomplex (ABC) färgningsmetoder inom immunohistokemi (IHC)
- Rent protein och konjugerade – väljer ren, okonjugerade avidin för användning i ABC-färgning eller peroxidas- eller alkaliska fosfatasformer för membran- och plattbaserade analyser
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. Skickas vid omgivningstemperatur. |
| Specificitet | Biotin |
| Enzym | HRP (pepparrotsperoxidas) |
| Form | Solid |
| För användning med (applikation) | Västlig blot, ELISA, Immunohistokemi |
| Produktlinje | Pierce |
| Etikett eller färgämne | HRP (pepparrotsperoxidas) |
| Målmolekyl | Biotin |
| Kvantitet | 5 mg |