Läs mer
Invitrogen™ Avidin, Texas Red™ konjugera
Produktkod. 11544137
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11544137 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11544137 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00 SEK
    2081.65 SEK / 5mg
    Save 693.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Avidin, Texas Red™ konjugera
Our avidin, Texas Red™ conjugate is a bright, photostable probe with excitation and emission maxima ∼595/615. Avidin is a glycosylated biotin-binding protein that has a basic isoelectric point and is widely used to detect biotinylated probes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Texas Red
Kvantitet 5 mg
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Texas Red