missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Aviptadil

Produktkod. 16442609
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16442609 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16442609 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0012

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Aviptadil is an analog vasoactive intestinal polypeptide (VIP) with potent vasodilatory effects. Aviptadil induces pulmonary vasodilation and inhibits vascular SMCs proliferation, platelet aggregation. Aviptadil can be used for the research of pulmonary fibrosis, pulmonary arterial hypertension (PAH) and SARS-CoV-2 caused respiratory failure, et al.

Specifikationer

Renhet 99.81%
CAS 40077-57-4
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 3325.8 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 33.33 mg/mL (10.02 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Vasoactive Intestinal Peptide (human, rat, mouse, rabbit, canine, porcine)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.