Läs mer
MedChemExpress Aviptadil
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.81% |
| CAS | 40077-57-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 3325.8 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 33.33 mg/mL (10.02 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Vasoactive Intestinal Peptide (human, rat, mouse, rabbit, canine, porcine) |