Läs mer
Avitinib maleate, MedChemExpress
Beskrivning
Avitinib (Abivertinib) maleate is a pyrrolopyrimidine-based irreversible epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitor with an IC50 of 7.68 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Avitinib maleate |
| CAS | 1557268-88-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H30FN7O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Abivertinib maleateAC0010 maleate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (165.67 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(C=C)NC1=CC=CC(OC2=NC(NC3=CC(F)=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=NC5=C2C=CN5)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 603.6 |
| Visa mer |