Läs mer
AVN-492, MedChemExpress
Produktkod. 16464726
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16464726 100 mg
16440037 50 mg
16426377 5 mg
16403648 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16464726 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101924
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress AVN-492 is a very specific and highly-selective antagonist with picomolar affinity to 5-HT6R (Ki=91 pM).
AVN-492 is a very specific and highly-selective antagonist with picomolar affinity to 5-HT6R (Ki=91 pM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AVN-492
CAS 1220646-23-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H21N5O2S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (278.20 mM)
LEDER O=S(C1=CC=CC=C1)(C2=C3N(C(C)=C(N(C)C)C(C)=N3)N=C2NC)=O
Molekylvikt (g/mol) 359.45
Formel vikt 359.45
Procent renhet 99.27%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation