Läs mer
Avobenzone, Mikromol
Produktkod. 30461582
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30461582 500 mg
1 options
Produktkod. 30461582 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0902.00
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Avobenzone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Avobenzone
CAS 70356-09-1
Analyt- eller komponentnamn Avobenzone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H22 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione, 1-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-tert-butylphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propan-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4'-tert-Butylphenyl)-3-(4'-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 4-(1,1-Dimethylethyl)-4'-methoxydibenzoylmethane, 4-Methoxy-4'-tert-butyldibenzoylmethane, 4-tert-Butyl-4'-methoxydibenzoylmethane, Avobenzone, Butylmethoxydibenzoylmethane, Escalol 517, Eusolex 9020, NeoHeliopan 357, Parsol 1789, Parsol A, Parsol RTM 1789, Photoplex, Solarom BMBM, Uvinul BMBM
InChI formel InChI=1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3
Lösningstyp Neat
LEDER COc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
IUPAC-namn 1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 310.39
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 310.1569 g/mol