Läs mer
Avoralstat, MedChemExpress
Produktkod. 16497156
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497156 100 mg -
16490276 2 mg 2mg
16483536 25 mg -
16469697 5 mg -
16467168 10 mg -
16413197 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16497156 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16735
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Avoralstat (BCX4161), a potent and orally active plasma kallikrein (PKK) inhibitor, is used for hereditary angioedema research.
Avoralstat (BCX4161), a potent and orally active plasma kallikrein (PKK) inhibitor, is used for hereditary angioedema research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Avoralstat
CAS 918407-35-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H27N5O5
Kvantitet 100 mg
Synonym BCX4161
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (97.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(C1=NC(C(NCC2CC2)=O)=CC=C1C3=CC(OC)=C(C=C)C=C3C(NC4=CC=C(C(N)=N)C=C4)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 513.54
Formel vikt 513.54
Procent renhet 95.51%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid