Läs mer
Avosentan, MedChemExpress
Produktkod. 16486358
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486358 10 mg -
16478947 5 mg -
16422477 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16486358 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15195
MedChemExpress Avosentan(Ro 67-0565; SPP-301) is a potent, selective endothelin receptor(ETA receptor) antagonist.
Avosentan(Ro 67-0565
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Avosentan
CAS 290815-26-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H21N5O5S
Kvantitet 10 mg
Synonym Ro 67-0565 SPP-301
Löslighetsinformation DMSO : 6.67 mg/mL (13.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=C(OC(C(NS(C2=NC=C(C=C2)C)(=O)=O)=NC(C3=CC=NC=C3)=N4)=C4OC)C=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 479.51
Formel vikt 479.51
Procent renhet 98.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation