Läs mer
SI Analytics™ AVS 370 Modul 1 viskosimeter
Produktkod. 15346511 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Produkttyp:
Viskosimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15346511 Viskosimeter Varje
1 options
Produktkod. 15346511 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 1056516
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
SI Analytics™ AVS 370 Modul 1 viskosimeter erbjuder den extraordinära kombinationen av både tryck och sug under drift.
  • Polymer 1
  • Leveransens omfattning: AVS 370 Grundenhet, 1 st. AVS/SK, 1 st. VZ 8523, 1 st. CT 53 HT , 1 st. CK 300, 1 st. VZ 8601, 1 st. VZ 8604, 1 st. VZ 8606, 1 st. 8610, 1 st. VZ 8630, 1 st. VZ 8571, 1 st. 8551, 1 st. 8552
  • Ger dig mer flexibilitet och bättre anpassning till vätskorna som ska undersökas
  • Den möjliggör driften av en Visco Pump II-modul för optisk detektering av transparenta prover eller TC-versionen för ogenomskinliga och svarta vätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter