Läs mer
Beschreibung
- Självständighet och flexibilitet
- Låter dig sätta upp en mätstation som uppfyller högsta krav även under svåra förhållanden, t.ex. för att övervaka produktionen eller kontrollera kvaliteten inom polymer- och mineraloljeindustrin
- Innehåller nästan allt du behöver för att ta exakta och reproducerbara mätningar
- Alla vanliga typer av viskositetsberäkningar är redan integrerade i enheten, ett litet PS2-tangentbord är allt du behöver för att ange ytterligare data
- En seriell skrivare kan användas för att enkelt dokumentera dina mätresultat
- Elektriska anslutningar: cirkulärt kontaktdon med bajonettlås för viskosimeter, cirkulärt kontaktdon med bajonettlås för viskosimeter, 4-poligt DIN-uttag för TC-viskosimeter, 4-poligt cirkulärt kontaktdon för kapacitiv sensor, 7-poligt cirkulärt kontaktdon för AVS™ 26, med bajonettlås
- RS-232-C: gränssnitt 9-stift för seriell skrivare
- Inkluderar en ViscoPump III-modell för TC-avkänning
Spezifikation
Spezifikation
| Viskositetsområde | Tryck: 0,35 till 1800 cSt; Sug: 0,35 till 5000 cSt |
| Inkluderar | LC-display |
| Material | Stål aluminiumhölje |
| Höjd (metrisk) | 205 mm |
| Längd (metrisk) | 320 mm |
| Bredd (metrisk) | 255 mm |
| Noggrannhet | ±0,01 % |
| Temperaturområde (metriskt) | 10 °C till 40 °C |
| Spänning | 90 till 240 V |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?