Läs mer
AWZ1066S, MedChemExpress
Produktkod. 16481087
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
16481087 50 mg
16474828 10 mg
16467577 5 mg
16425626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16481087 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY114415
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress AWZ1066S is a highly specific anti-Wolbachia drug candidate for a short-course treatment of filariasis, with an EC50 of 2.5 nM in cell assay.
AWZ1066S is a highly specific anti-Wolbachia drug candidate for a short-course treatment of filariasis, with an EC50 of 2.5 nM in cell assay.
Specifica
Kemiskt namn eller material AWZ1066S
Fysisk form Solid
CAS 2239272-16-1
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H19F3N6O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (309.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H](COCC1)N1C2=NC3=C(C=CC=N3)C(NCC4=CC=CN=C4C(F)(F)F)=N2
Molekylvikt (g/mol) 404.39
Formel vikt 404.39
Procent renhet 98.64%
Kvalitet Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.