Läs mer
AX-15836, MedChemExpress
Produktkod. 16473608
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473608 10 mg
16472786 25 mg
16446337 5 mg
16440066 2 mg
16410007 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16473608 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101846
MedChemExpress AX-15836 is a potent and selective ERK5 inhibitor with an IC50 of 8 nM.
AX-15836 is a potent and selective ERK5 inhibitor with an IC50 of 8 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AX-15836
CAS 2035509-96-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H40N8O5S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (154.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C)C2=CN=C(NC3=CC=C(C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)=O)C=C3OCC)N=C2N(S(=O)(C)=O)C6=CC=CC=C16
Molekylvikt (g/mol) 648.78
Formel vikt 648.78
Procent renhet 99.68%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease