Läs mer
AX20017, MedChemExpress
Beskrivning
AX20017 is a small-molecule protein kinase G (PknG) inhibitor with an IC50 of 0.39 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AX20017 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 329221-38-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H16N2O2S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 130 mg/mL (491.79 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N)C1=C(NC(C2CC2)=O)SC3=C1CCCC3 |
| Visa mer |