Läs mer
uvex aXess One Active Bluetooth™ Hörselkåpor, hopfällbara
Produktkod. 17717559 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Bluetooth-aktiverade hörselkåpor; Stil: Över huvudet
Produktkod.
17717559 Bluetooth-aktiverade hörselkåpor; Stil: Över huvudet
1 options
Produktkod. 17717559 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2640001
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-10-2026
Stöd för aXess One Active Öronkåpor Bluetooth™ 5.2 med Real Active Listening (RAL). De inkluderar tre mikrofoner: två surroundljud (för tillförlitlig överföring av omgivande brus) och en röst (för optimal talkvalitet). IP54 vatten- och dammskyddad. De inkluderar en USB Laddningsuttag typ C.
  • Produkttyp: Vikbar Bluetooth™ Hörselkåpor
  • Hörselskydd: SNR 31 dB, NRR: 23 dB, CSA: Klass A, SLC 80 : 27 dB
  • Bluetooth standard: 5.2 (RAL, stöder profilerna A2DP, AVRCP, HSP och HFP)
  • Mikrofoner: 3 (2 x surround, 1 x röst)
  • Laddningsuttag: USB Typ-C
  • Ljuduttag: Jackkontakt (3,5 mm)
  • Material: ABS (koppar), PE (koppskum), rostfritt stål/PVC/minnesskum (pannband), PVC/minnesskum (kuddar)
  • Driftspänning: 5 V
  • Strömingång: 5 V, 1 A
  • Batterityp: Litiumpolymer (3,7 V, 750 mA)
  • Batteritid: 2,5 timmar. (Laddning), 50 timmar. (Drift)
  • Standarder: EN 352-1, PPE Kat.: 3
  • För användning med: 17787539 (mikrofonskydd), 17220452 (hygiensats), 17210311 (komfortkuddar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad PPE Kat.: 3
Kuddmaterial PE Memory Foam
CSA Z94.2 Klass A
Färg på kudden Svart
För användning med (utrustning) 17787539 (Mikrofonhölje), 17220452 (Hygiene Kit), 17210311 (Kyldynor)
Pannbandsmaterial Rostfritt stål
Pannbandskudde PE Memory Foam
För användning med (applikation) Hörselskydd/kommunikationsanordning
Hög synlighet Nej
Noise Reduction Rating (NRR) 23 dB (SNR: 31 dB)
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Ja
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Nej
Stil Över huvudet
Vikbar Ja
Batterityp Litiumpolymer
Batteritid 50 hr.
Spänning 5 V
Porttyp 3,5 mm domkraft
EN 352.2002 EN 352-1
Pluggtyp USB C