Läs mer
Applied Biosystems™ Axiom™ PangenomePro™ SwiftArray-kit™
Produktkod. 31782802 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal prover:
1x96F
2x96F
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal prover
31782802 1x96F
31783275 2x96F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31782802 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 952643
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PangenomePro levererar en omfattande och populationsdiversifierad genomomfattande täckning i ett högkapacitetsformat. PangenomePro är utformat för inkluderande GWAS- och imputationsstudier och hjälper forskare att generera mer representativa genetiska insikter över globala populationer.
Axiom PangenomePro Array har den största täckningen av etnisk mångfald inom Axiom-portföljen och möjliggör identifiering av mål-SNP, identifiering av kopinummer, variantanalys samt HLA-typning i en kostnadseffektiv analys med plug and play-dataanalys. Den levererar etniskt diversifierad, genomomfattande täckning i ett högkapacitets 96-arrays plattformat, utformat för att stödja helgenomimputation över globala populationer och hjälpa forskare att bygga mer representativa genomiska datamängder. Arrayen kan fungera som ett kärnforskningsverktyg för arbetsflöden inom human genomik, inklusive GWAS, befolkningshälsoinitiativ, polygena riskpoäng, farmakogenomik och läkemedelsupptäckt.
Funktioner i Axiom PangenomePro Array inkluderar:
  • Markörval som betonar bred imputationskraft över europeiska, afrikanska, blandade amerikanska, östasiatiska och sydasiatiska populationer
  • Helgenomanalys från så lite som 100 ng genomiskt DNA med stöd för identifiering av mål-SNP, CNV-analys, HLA och blodtypning samt 'plug and play'-dataanalysarbetsflöden
  • GWAS-imputationsmodul (~850 000 markörer) över förfäders populationer
  • Evidensbaserade kliniska/forskningsmarkörer som inkluderar referenser till offentliga resurser såsom ACMG 73, ClinVar, NHGRI-GWAS-katalogen
  • Farmakogenomikens täckning anpassad efter referenser i riktlinje och kunskapsbas (t.ex. CPIC, PharmGKB, PharmaADME)
  • CNV-analys för fixerade regioner och de novo-upptäckt över hela genomet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Människans mikroarray-genotypning
Array Genotypsbestämning, DNA, Kopinummer
Antal arrayer 1 array
Formatera 96-array-platta
Art Människa
Antal prover 1x96F
Kvantitet 96 Reaktioner