Läs mer
Applied Biosystems™ Axiom™ PangenomePro™ SwiftArray-kit™
Beskrivning
Axiom PangenomePro Array har den största täckningen av etnisk mångfald inom Axiom-portföljen och möjliggör identifiering av mål-SNP, identifiering av kopinummer, variantanalys samt HLA-typning i en kostnadseffektiv analys med plug and play-dataanalys. Den levererar etniskt diversifierad, genomomfattande täckning i ett högkapacitets 96-arrays plattformat, utformat för att stödja helgenomimputation över globala populationer och hjälpa forskare att bygga mer representativa genomiska datamängder. Arrayen kan fungera som ett kärnforskningsverktyg för arbetsflöden inom human genomik, inklusive GWAS, befolkningshälsoinitiativ, polygena riskpoäng, farmakogenomik och läkemedelsupptäckt.
Funktioner i Axiom PangenomePro Array inkluderar:
- Markörval som betonar bred imputationskraft över europeiska, afrikanska, blandade amerikanska, östasiatiska och sydasiatiska populationer
- Helgenomanalys från så lite som 100 ng genomiskt DNA med stöd för identifiering av mål-SNP, CNV-analys, HLA och blodtypning samt 'plug and play'-dataanalysarbetsflöden
- GWAS-imputationsmodul (~850 000 markörer) över förfäders populationer
- Evidensbaserade kliniska/forskningsmarkörer som inkluderar referenser till offentliga resurser såsom ACMG 73, ClinVar, NHGRI-GWAS-katalogen
- Farmakogenomikens täckning anpassad efter referenser i riktlinje och kunskapsbas (t.ex. CPIC, PharmGKB, PharmaADME)
- CNV-analys för fixerade regioner och de novo-upptäckt över hela genomet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Människans mikroarray-genotypning |
| Array | Genotypsbestämning, DNA, Kopinummer |
| Antal arrayer | 2 x 96-arrayer |
| Formatera | 96-array-platta |
| Art | Människa |
| Antal prover | 2x96F |
| Kvantitet | 192 Reaktioner |