Läs mer
Applied Biosystems™ Axiom™ PharmacoPro™ SwiftArray-kit™
Product Code. 31782840
Change view
Click to view available options
Antal prover:
1x96F
2x96F
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Antal prover
31782840 1x96F
31782491 2x96F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 31782840 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 952647
 Begränsad artikel
I lager
PharmacoPro möjliggör omfattande farmakogenomisk profilering med högkapacitets mikroarray-genotypning av viktiga ADME- och läkemedelsresponsvarianter. Den stödjer robust detektering av SNP och CNV över kritiska gener, vilket hjälper forskare att upptäcka genetiska effekter på läkemedelsmetabolism och respons.
Axiom PharmacoPro SwiftArray Kit erbjuder en komplett mikroarraylösning för farmakogenomisk forskning, inklusive alla nödvändiga arrayplattor, reagenser, kontroller och förbrukningsvaror för att bearbeta upp till 94 prover och 2 kontroller under en enda omgång. Designad för translationell och preklinisk forskning hjälper detta kit forskare att undersöka hur genetisk variation påverkar läkemedelsrespons och metabolism.
PharmacoPro-kitet möjliggör omfattande screening av viktiga genetiska varianter relevanta för ADME (absorption, distribution, metabolism och utsöndring) med hjälp av ett höggenomströmningsmikroarrayarbetsflöde kompatibelt med automatiserad instrumentering.
Funktioner i Axiom PharmacoPro Array inkluderar:
  • 4 627 markörer i 1 191 gener med känt farmakogenomiskt värde, inklusive fas I- och fas II-enzymer, regulatoriska/modifierande gener, läkemedelsmålgener och fas III/transportörgener
  • Genotypning av högprediktiva markörer i gener, inklusive GSTM1, CYP1A2, CYP2D6, CYP2B6, CYP2A6, SULT1A1, CYP2C19 och CYP2C9, som finns i mycket homologa regioner
  • CNV-analys för kopiortalstillstånd från noll till tre plus för viktiga ADME-gener
  • Stjärnallelen och translation för nyckelgener
Arrayinnehåll
PharmacoPro-lösningen screenar brett efter farmakogenomiska riskfaktorer för forskning och utnyttjar innehåll noggrant utvalt från ledande globala konsortier (se figur nedan).
  • Kärnfunktionellt farmakogenomiskt innehåll, inklusive markörer från riktlinjer för Clinical Pharmacogenomics Implementation Consortium (CPIC)
  • Pharmacogenomics Knowledgebase (PharmGKB) markörer i mycket viktiga farmakogener (VIP)
  • PharmGKB-markörer med kliniska annotationer
  • PharmaADME:s kärnmarkörer
  • Nästan alla markörer från DMET Plus Solution (1 936 genetiska varianter över 231 relevanta gener)
  • Humana leukocytantigenmarkörer (HLA) associerade med läkemedelsreaktioner
  • Markörer för dödscellsimmunglobulinliknande receptorer (KIR), identifiering av mänsklig härkomst samt providentifiering och spårning av prover
  • Farmakogenetik/ADME-markörer i gener riktade mot europeiska populationer hämtade från UK Biobank Axiom Array
Kontinuitet i innehållet för kohortstudier och kliniska prövningar
Läkemedelsutvecklingsforskning och kliniska prövningar genomförs vanligtvis under flera år. Dessa långsiktiga insatser kräver en plattform som kan garantera flerårig tillgänglighet av 100 % av det specifika array-innehållet under hela initiativets tidslinje. Till skillnad från pärlbaserade teknologier som upplever batch-till-batch-variation och enkel nukleotidpolymorfism (SNP)-förluster vid varje tillverkningsbatch, garanterar fotolitografitekniken som används i PharmacoPro-arrayen 100 % noggrannhet och säkerställer att alla markörer finns på varje tillverkningsbatch så länge som nödvändigt, vilket adresserar en stor fråga för sådana långsiktiga insatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Människans mikroarray-genotypning
Array Genotypsbestämning, DNA, Kopinummer
Antal arrayer 1 array
Formatera 96-array-platta
Art Människa
Antal prover 1x96F
Kvantitet 96 Reaktioner