Beskrivning
Axiom SwiftArray Reagent Kit är en viktig bearbetningskomponent som är speciellt utformad för användning med SwiftArrayStudios specialarrayer. Finns i två konfigurationer—, med tvätt eller utan—, detta reagenskit möjliggör bearbetning av SwiftArrayStudio-anpassade matriser samtidigt som branschledande prestandamått levereras.
Kitet utmärker sig genom bättre handläggningstid, med en förbättring på 60 % jämfört med Axiom 2.0 och 33 % förbättring av arbetsflödet Illumina , samtidigt som det minskar nödvändiga kontaktpunkter och erbjuder ett mer strömlinjeformat och användarvänligt arbetsflöde. Reagenssystemet innehåller det senaste arrayinnehållet organiserat per applikation och erbjuder slutanvändarna ökad flexibilitet för att tillgodose olika experimentella behov.
SwiftArray Reagent Kit fungerar uteslutande tillsammans med SwiftArrayStudio Arrays, med typiska tillämpningar som involverar anpassade arraykonfigurationer. Denna obligatoriska parning säkerställer optimal prestanda och kompatibilitet inom SwiftArrayStudio-ekosystemet.
Funktioner
- Snabb bearbetningskapacitet: Ger en leveranstid på två dagar från start till slutförande, vilket möjliggör accelererade forskningsflöden och tidskänsliga projektkrav
- Förbättrad robusthet: Konstruerad för tillförlitlig prestanda under krävande driftsförhållanden, vilket säkerställer konsekventa resultat över varierande experimentella parametrar och miljöfaktorer
- Adaptiv flexibilitet: Designad med modulär arkitektur för att rymma olika forskningsapplikationer och metodologiska metoder, vilket möjliggör anpassning baserat på specifika vetenskapliga krav
- Hållbar design: Inkorporerar miljömedvetna ingenjörsprinciper för att minimera resursförbrukning och miljöpåverkan under hela produktens livscykel
Axiom™ SwiftArray-kit™ : Avancerade lösningar för arraybearbetning
Branschledande prestanda med toppmodern array-innehåll
SwiftArray-kiten Axiom™ ™ levererar leveranstid i bästa klass samtidigt som de ger tillgång till det mest uppdaterade array-innehållet organiserat efter specifika applikationskrav. Denna kombination av snabb bearbetning och aktuellt genomiskt innehåll säkerställer att forskare kan uppnå snabba resultat utan att kompromissa med relevansen eller omfattningen av deras arraybaserade analyser. De optimerade prestandaegenskaperna gör dessa kit särskilt värdefulla i tidskänsliga forskningsmiljöer där både hastighet och datavaluta är avgörande faktorer.
Integrerad SwiftArrayStudio-lösningsteknologi
Byggda kring SwiftArrayStudio Solution-teknologiplattformen representerar dessa kit ett heltäckande tillvägagångssätt för arraybearbetning som integrerar hårdvara, mjukvara och reagenskomponenter i ett enhetligt system. SwiftArrayStudio-lösningen utgör den teknologiska grund som möjliggör SwiftArray-systemets™ överlägsna prestandaegenskaper Axiom™, vilket säkerställer sömlös integration mellan alla delar av arbetsflödet. Denna integrerade metod eliminerar kompatibilitetsproblem och optimerar systemets prestanda över alla bearbetningssteg.
Specialiserad kompatibilitet med anpassade Axiom SwiftArrays
Axiom™ SwiftArray-kiten™ är specifikt konstruerade för användning med specialanpassade Axiom SwiftArrays, vilket säkerställer optimal prestanda när de kombineras med dessa specialiserade arrayformat. Denna riktade kompatibilitet innebär att forskare som använder specialanpassade arraydesigner kan uppnå maximal effektivitet och tillförlitlighet i sina provbearbetningsarbetsflöden. Kitens sammansättning tar hänsyn till de unika kraven för anpassade array-konfigurationer och tillhandahåller de exakta reagenssammansättningar som behövs för att stödja dessa specialiserade tillämpningar.
Optimerade reagenssystem för högpresterande bearbetning
Varje Axiom™ SwiftArray-kit™ innehåller noggrant optimerade reagenser och buffertar som är specifikt formulerade för användning med AppliedBiosystems SwiftArrayStudio-instrument och Axiom™ SwiftArray-analyser™ . Dessa reagenssystem är utformade för att stödja effektiv, högpresterande arraybearbetning genom strömlinjeformade arbetsflöden som konsekvent levererar tillförlitliga resultat. Optimeringen sträcker sig till både standardlaboratoriemiljöer och miljöer med högre genomströmning, vilket säkerställer att prestandan förblir konsekvent oavsett krav på bearbetningsvolym.
Flexibla konfigurationsalternativ för olika genomströmningskrav
Kiten finns i flera format, inklusive 1x och 2x alternativ, vilket gör det möjligt för laboratorier att välja lämplig skala för att matcha deras specifika genomströmningsbehov. Dessutom finns valfria versioner utan wash-inkluderande för att ge ytterligare flexibilitet för arbetsflödeshantering. Denna flexibilitet i kitkonfigurationer gör det möjligt för laboratorier att optimera sin lagerhantering samtidigt som de säkerställer att deras valda format exakt stämmer överens med deras operativa krav och bearbetningsvolymer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Reagenskit |
| Array | Genotypsbestämning |
| Antal arrayer | 1 array |
| Formatera | Arrayplatta |
| Art | Människa |
| Antal prover | 1x96F |
| Kvantitet | 96 Reaktioner |