Läs mer
Applied Biosystems™ Axiom™ SwiftArrayStudio™ förbrukningskit
Produktkod. 31782066 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
96 Reaktioner
Produktkod. Kvantitet
31782066 96 Reaktioner
1 options
Produktkod. 31782066 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 952674
 Begränsad artikel
I lager
SwiftArrayStudio förbrukningskit innehåller viktiga förbrukningsvaror för pålitlig drift av SwiftArrayStudio-instrumentet. Designad för konsekvent hantering och arbetsflödeseffektivitet hjälper den laboratorier att bibehålla genomströmning och prestanda samtidigt som installationstid och variation minimeras.
Axiom SwiftArrayStudio förbrukningskit inkluderar alla SwiftArrayStudio-instrumentförbrukningsmaterial som krävs för att bearbeta en Axiom SwiftArray 96F-platta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Mikroarray-genotypning
Array Genotypsbestämning, Mänskligt genuttryck, Forskning om bärarskärmsscreening, Kopinummer, Cytogenetik
Antal arrayer 1 array
Formatera Arrayplatta
Art Människa, Ag
Antal prover 96 Reaktioner
Kvantitet 96 Reaktioner