Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Axitinib
Produktkod. 16554394 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16554394 250 mg
16544394 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16554394 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463802500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 319460-85-0 | C22H18N4OS | 386.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 319460-85-0
Molekylformel C22H18N4OS
Molekylvikt (g/mol) 386.47
InChI-nyckel RITAVMQDGBJQJZ-FMIVXFBMSA-N
IUPAC-namn N-metyl-2-({3-[(1E)-2-(pyridin-2-yl)etenyl]-1H-indazol-6-yl}sulfanyl)bensamid
LEDER CNC(=O)C1=CC=CC=C1SC1=CC=C2C(NN=C2\C=C\C2=CC=CC=N2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Axitinib
Smältpunkt 226.0°C to 228.0°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol, dimethylsulfoxide
Formel vikt 386.47
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Axitinib
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-({ 3-[(E)-2-pyridin-2-ylvinyl]-1H-indazol-6-yl} thio)benzamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.