Läs mer
Axitinib-d3, TRC
Produktkod. 17908229
Change view
Kvantitet:
0.25 mg
1 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17908229 0.25 mg
17949249 10 mg
17928329 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17908229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7946520.25MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1126623-89-9
Molekylformel C22 D3 H15 N4 O S
Molekylvikt (g/mol) 389.488
Synonym Benzamide, N-(methyl-d3)-2-[[3-[(1E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]- (ACI), N-(Methyl-d3)-2-[[3-[(1E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]benzamide (ACI), 2-[[3-[(E)-2-Pyridin-2-ylethenyl]-1H-indazol-6-yl]sulfanyl]-N-(trideuteriomethyl)benzamide, N-(Methyl-d3)-2-[[3-[(E)-2-pyridin-2-ylethenyl]-1H-indazol-6-yl]sulfanyl]benzamide, Axitinib-d3, Axitinib-D3 (N-methyl-D3)
IUPAC-namn 2-[[3-[(E)-2-pyridin-2-ylethenyl]-1H-indazol-6-yl]sulfanyl]-N-(trideuteriomethyl)benzamide
LEDER [2H]C([2H])([2H])NC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Axitinib-d3
Kvantitet 0.25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+/i1D3
Formel vikt 389.139