Läs mer
Axitinib, MedChemExpress
Beskrivning
Axitinib is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.1, 0.2, 0.1-0.3, 1.6 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3 and PDGFRβ, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Axitinib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 319460-85-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H18N4OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | AG-013736 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (53.90 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |