Läs mer
Axygen™ 0,5 mL självstående rör med skruvlock
Produktkod. 11330355 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Grön
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Produktkod. 11330355
Brand: Axygen™ SCT050SSA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Har en O-ring tillverkad för att vara resistent mot många vanligt använda laboratoriekemikalier
For a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
  • Available as presterilized and nonsterile tubes
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order items for assorted tubes
  • Wide range of colored tubes for easy sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNase, pyrogen-free
Stängningsfärg Diverse
Stängningsmaterial Polypropylene
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Material Polypropylene
Formatera Non-looped
Inkluderar O-ring
Förpackning Bag
Sterilitet Icke-steril
Graderad No
Förslutningstyp Screw Cap
Bottenform Conical
Max. RCF 20,000 x g