Läs mer
Axygen™ 0,5 mL självstående rör med skruvlock
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Grön
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Beskrivning
För ett brett spektrum av laboratoriebehov inklusive insamling, bearbetning, centrifugering, lagring och förpackning/leverans.
- Finns som försteriliserade och icke-sterila rör
- Icke-sterila lockrör har fristående, icke-ögla lock med O-ringar
- Försteriliserade lockrör har icke-öglor fästa med O-ringar
- Gängad O-ringsdesign säkerställer enhetlig stängning som tillåter centrifugering upp till 20 000 xg
- Maxymum Recovery™ skruvlocksrör finns som specialbeställningsartiklar för diverse rör
- Brett utbud av färgade rör för enkel providentifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Material | Polypropen |
| Formatera | Icke-loopad |
| Inkluderar | O-ring |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |