Läs mer
Axygen™ 0,5 mL självstående rör med skruvlock
Produktkod. 12779498 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Grön
Gult
Klart
Orange
Rött
Violett
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Produktkod. 12779498
Brand: Axygen™ SCT050SSAS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Har en O-ring tillverkad för att vara resistent mot många vanligt använda laboratoriekemikalier
För ett brett spektrum av laboratoriebehov inklusive insamling, bearbetning, centrifugering, lagring och förpackning/leverans.
  • Finns som försteriliserade och icke-sterila rör
  • Icke-sterila lockrör har fristående, icke-ögla lock med O-ringar
  • Försteriliserade lockrör har icke-öglor fästa med O-ringar
  • Gängad O-ringsdesign säkerställer enhetlig stängning som tillåter centrifugering upp till 20 000 xg
  • Maxymum Recovery™ skruvlocksrör finns som specialbeställningsartiklar för diverse rör
  • Brett utbud av färgade rör för enkel providentifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Stängningsfärg Diverse
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Material Polypropen
Formatera Icke-loopad
Inkluderar O-ring
Förpackning Väska
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Konisk
Max. RCF 20,000 x g