Läs mer
Axygen™ 1,5 ml koniska rör med skruvlock
Produktkod. 11340375 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Brun
Diverse
Grå
Gult
Klart
Rosa
Rött
Violett
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Stängningsfärg Förpackningsstorlek
11340375 Sterila Diverse Paket med 500
11360375 Icke-steril Brun Paket med 500
11330375 Icke-steril Diverse Paket med 500
11350375 Icke-steril Blått Paket med 500
11370375 Icke-steril Klart Paket med 500
12176830 Icke-steril Klart Paket med 4000
11380375 Sterila Klart Paket med 500
11300385 Icke-steril Grå Paket med 500
11320385 Icke-steril Rosa Paket med 500
11330385 Icke-steril Rött Paket med 500
11384165 Icke-steril Violett Paket med 500
11394165 Icke-steril Vitt Paket med 500
11304175 Icke-steril Gult Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11340375 Supplier Axygen™ Supplier No. SCT150AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2950.00 SEK
    1902.60 SEK / Paket med 500
    Save 1047.40 SEK
    35% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 11-03-2027
Med kemikaliebeständig O-ring
Tjäna ett brett utbud av laboratoriebehov inklusive insamling, bearbetning, centrifugering, lagring och förpackning/leverans.
  • Finns som försteriliserad och icke-steril
  • Icke-sterila lockrör har fristående, icke-ögla lock med O-ringar
  • Försteriliserade lockrör har icke-öglor fästa med O-ringar
  • Gängad O-ringsdesign säkerställer enhetlig stängning som tillåter centrifugering upp till 20 000 xg
  • Maxymum Recovery™ skruvlocksrör finns som specialbeställning
  • Kepsar finns i olika färger för enkel providentifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Stängningsfärg Diverse
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Amber
Material Polypropen
Formatera Icke-loopad
Inkluderar O-ring
Förpackning Väska
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Konisk
Max. RCF 20,000 x g
Produkttyp Microcentrifuge Tube