Läs mer
Axygen™ 1,5 mL självstående rör med skruvlock
Produktkod. 11310395 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Brun
Diverse
Grå
Gult
Klart
Orange
Rosa
Rött
Violett
Vitt
Unit Size:
Paket med 4000
Paket med 500
Product Code. 11310395
Brand: Axygen™ SCT150SSO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Har O-ring tillverkad av material som är resistent mot många vanligt använda laboratoriekemikalier
For collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
  • Available as presterilized and nonsterile
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Pre-sterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order
  • Caps available in range of colors for easy sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad RNase, DNase, pyrogen-free
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropylene
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Material Polypropylene
Formatera Non-looped
Inkluderar O-ring
Sterilitet Icke-steril
Graderad No
Förslutningstyp Screw Cap
Bottenform Conical
Max. RCF 20,000 x g