Läs mer
Axygen™ 1,5 mL självstående rör med skruvlock
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Brun
Diverse
Grå
Gult
Klart
Orange
Rosa
Rött
Violett
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Beskrivning
For collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
- Available as presterilized and nonsterile
- Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
- Pre-sterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
- Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
- Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order
- Caps available in range of colors for easy sample identification
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Stängningsfärg | Diverse |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Material | Polypropylene |
| Formatera | Non-looped |
| Inkluderar | O-ring |
| Förpackning | Bag |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | No |
| Visa mer |