Läs mer
Axygen™ 1,5 mL självstående rör med skruvlock
Produktkod. 11380385 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Brun
Diverse
Grå
Gult
Klart
Orange
Rosa
Rött
Violett
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Produktkod. 11380385
Brand: Axygen™ SCT150SSCS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har O-ring tillverkad av material som är resistent mot många vanligt använda laboratoriekemikalier
För insamling, bearbetning, centrifugering, lagring och förpackning/frakt.
  • Finns som försteriliserad och icke-steril
  • Icke-sterila lockrör har fristående, icke-ögla lock med O-ringar
  • Försteriliserade lockrör har lock utan ögla fästa med O-ringar
  • Gängad O-ringsdesign säkerställer enhetlig stängning som tillåter centrifugering upp till 20 000 xg
  • Maxymum Recovery™ skruvlocksrör finns som specialbeställning
  • Kepsar finns i olika färger för enkel providentifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Stängningsfärg Klart
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Formatera Icke-loopad
Inkluderar O-ring
Antal per förpackning 500/Pk.
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Konisk
Max. RCF 20,000 x g