Beskrivning
- Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
- Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria
- Ickepyrogena
- Mikrovolym
- Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention och hög avkastning
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10μ l |
| Volym (metrisk) dispensering | 0.5 to 10 μL |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | USP 3127 |
| Rena påståenden | DNase, RNAse Free |
| För användning med (applikation) | Tillåter återvinning av kostsamma prover med förbättrad precision och noggrannhet |
| Formatera | Ställ |
| Visa mer |