Läs mer
Axygen™ 10 μL Microvolym Tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12136880 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12136880
Brand: Axygen™ T300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Axygen Universella spetsar utformade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. Ickepyrogena
  • Mikrovolym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Certifikat och efterlevnad USP 3127
Rena påståenden DNase, RNAse Free
För användning med (applikation) Tillåter återvinning av kostsamma prover med förbättrad precision och noggrannhet
Tipsstil Micro Point
Förpackning 1 000 Tips/Pk., 20 Packs/Cs.
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2