Läs mer
Axygen™ 20μ L Ultra Micro Tips
Produktkod. 12629535 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 20000
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 12629535
Brand: Axygen™ T400R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maxymum Recovery™ möjliggör återvinning av kostsamma prover med förbättrad precision och noggrannhet
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention
Beställningsinfo
  • Bulk: 1000 tips/förpackning, 20 förpackningar/fodral
  • Rack: 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,5 till 20μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Rena påståenden DNase, RNase Free
För användning med (applikation) Tillåter återvinning av kostsamma prover med förbättrad precision och noggrannhet
Formatera Ställ
Tipsstil Micro Point
Förpackning 96 Tips/Rack, 10 Rack/Pk, 5 Packs/Cs
För användning med (utrustning) Eppendorf, Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10