Läs mer
Axygen™ 20μ L Ultra Micro Tips
Handla allt Axygen Scientific ProdukterBeskrivning
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
- Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention
Beställningsinfo
- Bulk: 1000 tips/förpackning, 20 förpackningar/fodral
- Rack: 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,5 till 20μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Rena påståenden | DNase, RNase Free |
| För användning med (applikation) | Tillåter återvinning av kostsamma prover med förbättrad precision och noggrannhet |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Micro Point |
| Förpackning | 96 Tips/Rack, 10 Rack/Pk, 5 Packs/Cs |
| För användning med (utrustning) | Eppendorf, Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10 |
| Material | Polypropen |