Läs mer
Axygen™ 20μ L Ultra Micro Tips
Produktkod. 12726619 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 20000
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 12726619
Brand: Axygen™ T400RS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Maxymum Recovery™ möjliggör återvinning av kostsamma prover med förbättrad precision och noggrannhet
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention
Beställningsinfo
  • Bulk: 1000 tips/förpackning, 20 förpackningar/fodral
  • Rack: 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 20 μl
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Rena påståenden DNase, RNase Free
För användning med (applikation) Tillåter återvinning av kostsamma prover med förbättrad precision och noggrannhet
Formatera Ställ
Tipsstil Micro Point
För användning med (utrustning) Eppendorf, Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10