Läs mer
Axygen™ 1000μ L Universalpipettspetsar: Fasade
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12176870 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Blått
Klart
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Färg Formatera unitSize
12176870 Icke-steril Blått Bulk Paket med 1000
12679535 Icke-steril Blått Ställ Paket med 1000
12693706 Sterila Blått Ställ Paket med 1000
12186870 Icke-steril Klart Bulk Paket med 1000
12697215 Icke-steril Klart Ställ Paket med 1000
12683706 Sterila Klart Ställ Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12176870 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer T1000B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med de flesta populära märkena av pipetter
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
  • Ickepyrogena
  • Fasad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas-, RNas- och pyrogenfri
Formatera Bulk
Tipsstil Fasad, Universell
Förpackning 1 000 Tips/Pk., 5 Packs/Cs.
För användning med (utrustning) Universal Fit