Läs mer
Axygen™ 1000μ L Universalpipettspetsar: Fasade
Produktkod. 12679535 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Blått
Klart
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12679535
Brand: Axygen™ T1000BR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med de flesta populära märkena av pipetter
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
  • Ickepyrogena
  • Fasad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas-, RNas- och pyrogenfri
Formatera Ställ
Tipsstil Fasad, Universell
Förpackning Gångjärnsställ
För användning med (utrustning) Universal Fit