Läs mer
Axygen™ 1000μ L Universalpipettspetsar: Fasade
Produktkod. 12697215 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Blått
Klart
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Färg Formatera Förpackningsstorlek
12697215 Icke-steril Klart Ställ Paket med 1000
12176870 Icke-steril Blått Bulk Paket med 1000
12679535 Icke-steril Blått Ställ Paket med 1000
12693706 Sterila Blått Ställ Paket med 1000
12186870 Icke-steril Klart Bulk Paket med 1000
12683706 Sterila Klart Ställ Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12697215 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer T1000CR
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Kompatibel med de flesta populära märkena av pipetter
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
  • Ickepyrogena
  • Fasad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell T-1000-C-R
Certifikat och efterlevnad EN ISO 13485 compliant, BSE/TSE compliant, Non-Pyrogenic, USP Class VI tested, Human DNA Free, DNase/RNase Free, Quality Control Tested
Rena påståenden DNas-, RNas- och pyrogenfri
Formatera Ställ
Tipsstil Fasad, Universell
Förpackning Ställ
Produkttyp Pipette Tips
För användning med (utrustning) Universal Fit