Läs mer
Axygen™ 1000μ L Universalpipettspetsar: bred borrning
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Beskrivning
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
(Detta är den föreslagna ersättningen för T-1005-WB-CL)
- Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria.
- Ickepyrogena
- Wide-Bore
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 100 till 1000 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA och PCR-hämmare fri |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Genomisk/Bred öppning, Universell |
| Förpackning | 1 000 Tips/Pk., 5 Packs/Cs. |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Visa mer |