Specifications
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0,2 ml |
| Kvantitet | 80 st |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | 12-strips PCR-rör och 96-brunnars PCR mikroplattor |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Platt mössa |
| Formatera | Remsa |
| Show More |