Läs mer
Axygen™ 12-Strip PCR-rör
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Produkttyp:
Endast tunnvägg 12-rems PCR-rör
Tunnvägg 12-stavs PCR-rör och platt lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Paket med 800
Beskrivning
Axygen™ 0,2 mL tunnväggiga 12-rems PCR-rör, tillgängliga i ett sortiment av färger är designade för att passa en mängd olika termiska cykler. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek tillåter exakt termisk överföring, jämn insättningslock säkerställer en tät passform för att förhindra avdunstning.
- RNase-/DNas-fri
- Icke-pyrogen
- Icke-steril
- Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 800 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Max. Tvinga | 4000 x g |
| Visa mer |