Läs mer
Axygen™ 12-Strip PCR-rör
Produktkod. 12517947 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Endast tunnvägg 12-rems PCR-rör
Tunnvägg 12-stavs PCR-rör och platt lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Paket med 800
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12517947 Tunnvägg 12-stavs PCR-rör och platt lock Paket med 80
10802481 Tunnvägg 12-stavs PCR-rör och platt lock Paket med 800
12507947 Endast tunnvägg 12-rems PCR-rör Paket med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12517947 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PCR0212FCPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 SEK
    935.26 SEK / Paket med 80
    Save 749.74 SEK
    44% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 99,9 % ren ny polypropen
Axygen™ 0,2 mL tunnväggiga 12-rems PCR-rör, tillgängliga i ett sortiment av färger är designade för att passa en mängd olika termiska cykler. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek tillåter exakt termisk överföring, jämn insättningslock säkerställer en tät passform för att förhindra avdunstning.
  • RNase-/DNas-fri
  • Icke-pyrogen
  • Icke-steril
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 80/Pk.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Max. Tvinga 4000 x g
Förslutningstyp Platt mössa
Formatera Remsa
Produkttyp Tunnvägg 12-stavs PCR-rör och platt lock