Läs mer
Axygen™ 12-Strip PCR-rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4102804 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Produkttyp:
Endast tunnvägg 12-rems PCR-rör
Tunnvägg 12-stavs PCR-rör och platt lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Paket med 800
Produktkod. 12517947
Brand: Axygen™ PCR0212FCPC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av 99,9 % ren ny polypropen
Axygen™ 0,2 mL tunnväggiga 12-rems PCR-rör, tillgängliga i ett sortiment av färger är designade för att passa en mängd olika termiska cykler. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek tillåter exakt termisk överföring, jämn insättningslock säkerställer en tät passform för att förhindra avdunstning.
  • RNase-/DNas-fri
  • Icke-pyrogen
  • Icke-steril
  • Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 80/Pk.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Max. Tvinga 4000 x g
Förslutningstyp Platt mössa
Formatera Remsa
Produkttyp Tunnvägg 12-stavs PCR-rör och platt lock