Läs mer
Axygen™ 96-brunnsstyv PCR-mikroplatta, icke-steril
Produktkod. 15531433 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15531433 Klart Paket med 50
1 options
Produktkod. 15531433 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PCR96HSACC
I lager
Lägg i varukorgen
96-brunnars halvkjolautomationskompatibel PCR-mikroplatta
Axygen™ automationskompatibel PCR-mikroplatta har en styv ram med en liten spricka som upprätthåller värmeöverföring under och efter termisk cykling utan att förvränga sin form. Polypropenplattan har också upphöjda kanter runt brunnarna för att ge tät tät försegling och minimera värmeavdunstning. Kompatibel med de flesta större termiska cykler, sekvenserare och automationsplattformar, ger plattan optimal prestanda för nedströmsapplikationer, inklusive höggenomströmningsscreening.
  • Förblir platt under och efter termisk cykling
  • Upphöjda brunnsfälgar hjälper till att minska värmeavdunstningen
  • Rensa brunnar, synligt rutnät för enkel provladdning och spårning
  • Ultratunn och jämn väggtjocklek för enkel och jämn värmeöverföring
  • Lämplig för standard- och realtids-PCR
  • Enkel urtagshörn
  • SBS Fotavtryck
  • Tillverkad av polypropen
  • RNase-/DNase-fri
  • Ickepyrogena
  • Icke-steril
  • Kompatibel med stora automationsplattformar, termiska cyklers och sequencers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Array 8 x 12
Färg Klart
Produkttyp PCR Microplate
För användning med (utrustning) Automationskompatibel
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
RNase fri Ja
Tja Färg Klart